Learn More
Invitrogen™ Réactif Lipofectamine™ LTX avec réactif PLUS™
Réactif Lipofectamine™ LTX avec réactif PLUS™
124.00€ - 904.00€
Spécification
Classification | Aucun composant d’origine animale |
---|---|
Type de cellule | Lignées cellulaires établies, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter |
Format | Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons |
Type d’échantillon | ADN plasmidique, plasmides d’ARNi (ARNsh, miR) |
Transfection Technique | Transfection basée sur les lipides |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12343593
|
Invitrogen™
A12621 |
0,1 mL |
124.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12353563
|
Invitrogen™
15338030 |
0,3 mL |
352.00€
0.30mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10573013
|
Invitrogen™
15338100 |
1 ml |
904.00€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le réactif Lipofectamine™ LTX est un réactif de transfection de plasmides qui offre un bon équilibre entre puissance et douceur pour vos cellules, ce qui se traduit par les efficacités et les viabilités de transfection les plus élevées possibles. Le réactif Lipofectamine™ LTX est une solution avancée pour l’expression génétique dans les types de cellules courants comme difficiles. Aucun autre réactif de transfection spécifique à l’ADN plasmidique ne peut égaler l’efficacité, la praticité et la douceur du réactif Lipofectamine™ LTX pour la transfection de lignées cellulaires primaires, difficiles et sensibles. Le réactif Lipofectamine™ LTX est synthétisé à partir de composants d’origine 100 % non animale, ce qui facilite la validation de l’absence de maladies zoonotiques, comme l’ESB ou des virus, dans les expériences de recherche ou les lignées cellulaires.Le réactif Lipofectamine™ LTX offre :
• Meilleure livraison : transfection d’une large gamme de types de cellules, y compris les cellules primaires difficiles et sensibles, avec une haute efficacité
• Meilleures performances : association d’une grande efficacité de transfection à une viabilité cellulaire maximale (>90 %)
• Protocoles optimisés : protocoles rapides et simples fournis pour la plupart des lignées cellulaires
• Réactif hautement efficace pour générer des lignées cellulaires stables
Transfection efficace des cellules primaires
Les cellules primaires sont souvent difficiles à transfecter. Le réactif Lipofectamine™ LTX, lorsqu’il est combiné au réactif PLUS™, offre le plus haut niveau de transfection dans des cellules primaires de tous les réactifs à base de lipides ou de polymères. De nombreux types de cellules primaires ont été transfectés avec succès avec le réactif Lipofectamine™ LTX, y compris les cellules souches neurales primaires.
Administration supérieure dans des cellules difficiles
Lorsqu’il s’agit d’atteindre des niveaux élevés d’expression protéique dans les macrophages RAW267.3, le réactif Lipofectamine™ LTX surpasse les réactifs de transfection concurrents (voir figure). L’obtention d’une expression transgénique de haut niveau dans les cellules qui sont traditionnellement réfractaires à la transfection vous permet d’obtenir des résultats qui étaient auparavant inaccessibles.
Large compatibilité avec les lignées cellulaires
En plus d’être excellent pour la transfection de cellules primaires et difficiles, le réactif Lipofectamine™ LTX vous offre l’approche la plus polyvalente pour la transfection de lignées cellulaires établies, y compris celles qui sont sensibles à d’autres réactifs de transfection. Utilisez notre outil de sélection de transfection pour vous aider à sélectionner les meilleures conditions de transfection pour les cellules avec lesquelles vous travaillez.
Transfection stable
Le réactif Lipofectamine™ LTX établit un équilibre entre puissance et douceur, ce qui vous donne le pourcentage le plus élevé possible de cellules transfectées avec succès. Ceci fait du réactif Lipofectamine™ LTX le réactif le plus rapide et le plus facile pour établir des transfectants stables à partir de types de cellules difficiles ou réfractaires.
Protocole simple, rapide et compatible avec le sérum
Le réactif Lipofectamine™ LTX offre un protocole rationalisé : inutile d’enlever les complexes de transfection ou de changer/d’ajouter le milieu après la transfection. Un protocole d’optimisation simple vous aide à obtenir les meilleurs résultats rapidement, afin que vous passiez moins de temps en manipulations et que vous obteniez des résultats plus rapides.
Spécification
Aucun composant d’origine animale | |
Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons | |
Transfection basée sur les lipides | |
Compatible avec le haut débit | |
Oui |
Lignées cellulaires établies, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter | |
ADN plasmidique, plasmides d’ARNi (ARNsh, miR) | |
Transfection | |
Lipofectamine™ | |
Glace |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Réactif Lipofectamine™ LTX avec réactif PLUS™