Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 3 Fluorometer
Accurately measures DNA, RNA, and protein using the highly sensitive fluorescence-based Qubit quantitation assays
Marque:  Invitrogen™ Q33216
Code produit. 15387293
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : 500μL thin-walled PCR tubes
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
1 to 20 μL
430 to 495 nm Blue LED, 600 to 645 nm Red LED
Qubit
5.7 in. Capacitive Touchscreen
1000 Samples
10 x 5.4 x 2.2 in. (25 x 13.6 x 5.5 cm)
100/240 VAC
1 Assay Tube per Read
Fluoromètre Qubit
Fluorimètre
Quantification de l’ADN, quantification de l’ARN, quantification de protéines
Température ambiante
743.0 g
1 each
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Invitrogen™ Qubit™ 3 Fluorometer > For use with Qubit Assays