Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection Lipofectamine™ 3000
GREENER_CHOICE
Code produit. 15282465
Click to view available options
Quantité:
0,1 mL
0,75 mL
1,5 ml
15 mL
5 x 1,5 ml
Conditionnement:
0.10mL
0.75mL
1.50mL
15mL
7.50mL
Code produit. 15282465
Marque: Invitrogen™ L3000001
Le réactif de transfection Lipofectamine™ 3000 tire partie de notre technologie de nanoparticules lipidiques la plus avancée pour offrir des performances de transfection supérieures en améliorant les résultats des applications et en permettant leur reproductibilité.
Ce réactif offre une efficacité de transfection supérieure et améliore la viabilité cellulaire pour la gamme la plus complète de cellules difficiles à transfecter et courantes (par exemple, HEK293, HeLa).
Transfectez avec succès la plus grande variété de types de cellules biologiquement pertinentes avec un réactif qui offre :
  • Performance supérieure—notre réactif le plus efficace pour les cellules difficiles à transfecter
  • Viabilité cellulaire améliorée—non agressif sur vos cellules à basse toxicité
  • Polyvalence—un seul réactif pour ADN, ARN et co-transfection
Transfecter avec efficacité les cellules difficiles à transfecter
Le réactif Lipofectamine 3000 est conçu pour transfecter efficacement les cellules difficiles à transfecter, offrant des performances de transfection supérieures sur un très vaste éventail de types de cellules. Les types de cellules transfectées avec succès comprennent ce qui suit :
Fibroblaste (3T3, COS-7)
Myoblaste (C2C12, L6 CRL-1458)
Hépatocyte (HepG2, HuH7)
Cellule érythroleucémique (K562)
Carcinome du sein (MCF7, Hs578T)
Carcinome proétatique (LNCaP)
Carcinome du poumon (A549, NCI-H460)
Ostéosarcom (U-2 OS, Saos-2)
Carcinome du côlon (Caco2, SW480)
Carcinome pancréatique (PANC-1)
Mélanome cutané (SK-MEL-28)
Transfecter les cellules courantes avec efficacité et avec un bon rapport coût-efficacité
Pour les types de cellules courantes, le réactif Lipofectamine 3000 a un meilleur rapport coût-efficacité que les autres réactifs en raison de sa concentration élevée et de la petite quantité que son utilisation nécessite. La taille de 1,5 ml fournit jusqu’à 1 500 réactions de transfection (dans des plaques à 24 puits).
Obtenez une efficacité de transfection supérieure tout en maintenant une faible toxicité
Le réactif Lipofectamine 3000 maintient une efficacité de transfection élevée dans une plage dynamique robuste de doses lipidiques pour une optimisation rapide et facile. Une dose lipidique de faible toxicité (0,75 µl pour les plaques 24 puits) est suggérée pour les applications nécessitant une perturbation minimale des cellules.
Efficacité de la transfection élevée dans les applications de modification génomique Novel
Le réactif Lipofectamine 3000 convient aux nouvelles applications de modification génomique. Il augmente la probabilité de réussite du clivage et de recombinaison avec les TALEN ou les CRISPR grâce à une transfection extrêmement efficace, et en définitive en maximisant l’efficacité des modifications génétiques et en simplifiant les processus en aval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Aucun composant d’origine animale
Contenu et stockage Contient un flacon de réactif Lipofectamine™ 3000 et un flacon de réactif de séquence activatrice P3000TM. Conservez à 2–8°C. Ne pas congeler.
Type de cellule Lignées cellulaires établies, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ADN plasmide, ARNic synthétique, plasmides d’ARNi (ARNsh, miR)
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Concept écologique Emballage durable
Gamme de produits Lipofectamine
Type de produit Réactif de transfection
Quantité 0,1 mL
Compatible avec le sérum Oui