Learn More
Applied Biosystems™ Thermocycleur SimpliAmp™
Le thermocycleur SimpliAmp™ est un thermocycleur de petite taille, facile à utiliser et précis qui répond aux besoins de tout laboratoire pour les activités de PCR quotidiennes.
Marque: Applied Biosystems™ A24811
4493.55 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
- Thermocycleur compact, facile à utiliser et précis répondant aux besoins de tout laboratoire pour les activités de PCR quotidiennes
- Conçu avec la fiabilité et les performances attendues des instruments Applied Biosystems™
- Il est conçu avec élégance pour permettre un cyclage silencieux et inclut un couvercle innovant, chauffant et sécurisé ainsi qu’un grand écran LCD tactile couleur
- Les blocs VeriFlex™ fournissent 3 zones de température indépendantes pour assurer un contrôle précis de l’optimisation PCR
- Le grand écran tactile couleur réactif simplifie l’utilisation de l’instrument grâce à une interface facile à lire
- Surveillez facilement l’instrument de n’importe où avec notre application mobile gratuite PCR Essentials
- Le couvercle chauffant innovant est facile à utiliser et conçu pour protéger les échantillons précieux
- Lorsqu’il est ouvert, il se met en position verticale pour faciliter l’accès à la poignée. Tirez la poignée vers l’avant pour fermer le couvercle en toute simplicité
- Branchez simplement une clé USB et suivez les invites à l’écran pour sauvegarder vos données sans effort
- Une bibliothèque de modes de simulation est disponible afin que les utilisateurs puissent exécuter une expérience en utilisant les mêmes vitesses de montée qu’avec un instrument précédent ou différent
Spécification
± 0,25°C (35°C à 99,9°C) | |
GeneAmp 2700, GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti, thermocycleur 2720 | |
46 x 24 x 21 cm (18,1 x 9,5 x 8,3 in) | |
100 à 240 V | |
Thermocycleur | |
0°C à 100°C | |
600 W | |
>1 000 protocoles | |
8,3 kg (18,3 lb) |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
< 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) | |
VeriFlex 3 zones à 96 puits | |
Écran tactile TFT LCD couleur de 8 pouces | |
Garantie limitée | |
USB, Wi-Fi, Ethernet | |
4°C/s (bloc), 3°C/s (échantillon) | |
1 instrument | |
Bloc VeriFlex 96 puits, 0,2 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Offre prolongée - jusqu'au 28 marsCode promotionnel: 24111Expire: 2025-03-28
Jours
0Heures
0Minutes
41Secondes
10Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
32Heures
23Minutes
18Secondes
49