Learn More
Invitrogen™ Dispositif de transfert de gel iBlot™ 2
Effectue des transferts western de manière simple, efficace et fiable, en sept minutes et sans tampons liquides
Marque: Invitrogen™ IB21001
Requires : Appareil iBlot 2 et stacks de transfert
Description
L’appareil de transfert sur gel iBlot 2 fait partie intégrante du système de transfert à sec iBlot 2. Il est constitué de l’appareil de transfert et des empilements de transfert à usage unique, qui contiennent la membrane de transfert et les tampons nécessaires (nitrate de cellulose ou PVDF).
- Transfert complet de protéines en 7 minutes maximum
- Sensibilité de détection élevée et transfert de haute qualité
- Fiabilité et reproductibilité accrues de transfert
- Types de membranes et formats de gels flexibles
- Système simple et convivial
- Options pour créer des programmes personnalisés
- Didacticiel et notes d’application intégrés
- Empilements de transfert de qualité supérieure, plus compacts qu’auparavant
Transferts de protéines rapides et de qualité supérieure
- Pour l’électrotransfert à sec de protéines à partir de mini-gels, de midi-gels et de gels E-PAGE™ vers les membranes en nitrate de cellulose ou PVDF pour la détection Western
- Offre un transfert de qualité supérieure, un excellent confort et une grande vitesse. Il produit des bandes précises et claires, qui restent nettes et droites, avec une efficacité exceptionnelle de transfert
- Permet aux utilisateurs de créer des programmes personnalisés
- Grâce au système iBlot 2, nul besoin de préparer des tampons, de traiter le gel au préalable ou de nettoyer après un transfert
- En règle générale, la durée totale de préparation et de traitement est inférieure à 10 minutes par transfert pour des gains de temps considérables par rapport aux techniques de transfert western classiques
- Les réservoirs-tampons ioniques sont intégrés à la matrice de gel (empilements de transfert) et non aux cuves de tampons ou aux papiers buvards
- La densité élevée des ions dans la matrice de gel permet un transfert rapide des protéines
- Pendant le transfert, l’anode de cuivre ne génère pas de gaz d’oxygène suite à l’électrolyse de l’eau, réduisant ainsi la distorsion du buvard (pour les techniques classiques de transfert des protéines, dont les transferts humides, semi-humides et semi-secs, utilisez les électrodes inertes qui génèrent de l’oxygène)
- La durée de transfert est réduite par la distance raccourcie entre les électrodes, l’intensité élevée du champ et la haute tension
- Les bulles d’air piégées, souvent créées pendant la préparation manuelle des couches sandwich de transfert, sont faciles à éviter grâce à la conception d’élimination de bulles qui favorise un transfert uniforme et complet
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
iBlot™ | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
iBlot™ | |
1 gels midi ou 2 gels mini | |
1 Device |
Transfert western | |
Gel Bis-Tris Plus Bolt™, gel E-PAGE™, gel midi Novex™, gel NuPAGE™, gel mini Novex™ | |
Sec | |
∼ 7 min. | |
Dispositif de transfert | |
Horizontal |