Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase haute fidélité Phusion™ (2 U/μl)
Obtenez des performances supérieures pour le clonage et d’autres applications nécessitant une haute fidélité grâce à l’une des ADN polymérases thermostables les plus précises disponibles.
Marque: Thermo Scientific™ F534S
85.33 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Includes:
ADN polymérase Phusion haute fidélité
- ADN polymérase Phusion 2 U / μl
- 5 X Tampon Phusion HF
- 5 X Tampon Phusion GC
- DMSO
- Solution de 50 mM de MgCl2
Les tampons Phusion HF et Phusion GC fournissent tous les deux une solution de MgCl2 de 1,5 mM dans la concentration finale 1x.
ADN polymérase Phusion Green haute fidélité
- ADN polymérase Phusion 2 U / μl
- 5 X Tampon Phusion Green HF
- 5 X Tampon Phusion Green GC
- DMSO
- Solution de 50 mM de MgCl2
Les tampons Phusion Green HF et Phusion Green GC fournissent tous les deux une solution de MgCl2 de 1,5 mM dans la concentration finale 1x.
Description
Les ADN polymérases Phusion constituent la norme absolue en termes de PCR.Elles offrent une combinaison de caractéristiques qu’aucune autre enzyme n’est en mesure de présenter.Avec un taux d’erreur 50 fois inférieur à celui de l’ADN polymérase Taq et 6 fois inférieur à celui de l’ADN polymérase Pfu, l’ADN polymérase Phusion est la polymérase thermostable la plus précise disponible.Cette caractéristique fait des ADN polymérases Phusion le choix idéal pour le clonage et d’autres applications nécessitant une haute fidélité.La structure unique de l’enzyme favorise des durées de protocole courtes, des rendements élevées et des performances fiables, même en présence d’inhibiteurs de PCR.Pour le chercheur, cela se traduit par une grande facilité d’utilisation et une grande commodité.En outre, les ADN polymérases Phusion offrent également des rendements plus élevés avec des quantités d’enzymes plus faibles que les autres ADN polymérases.
Le nouveau format Phusion Green est une combinaison d’ADN polymérase Phusion et de tampons Phusion Green 5X.Les tampons contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel.Le tampon coloré n’altère pas les performances des ADN polymérases Phusion. Il est compatible avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion par restriction.
Intégrant un domaine de liaison à l’ADN double brin (ADNdb) unique, l’ADN polymérase Phusion amplifie l’ADN avec une précision et une vitesse que n’atteignent pas les enzymes PCR standards et ce, même sur des modèles très complexes. Avec un taux d’erreur 50 fois inférieur à celui de la Taq et 6 fois inférieur à celui de l’anti-agglomérant, l’ADN polymérase Phusion est la polymérase thermostable la plus précise disponible. Cette caractéristique fait des ADN polymérases Phusion le choix idéal pour le clonage et d’autres applications nécessitant une haute fidélité. La structure unique de l’enzyme favorise des durées de protocole courtes, des rendements élevées et des performances fiables, même en présence d’inhibiteurs de PCR. Pour le chercheur, cela se traduit par une grande facilité d’utilisation et une grande commodité. En outre, les ADN polymérases Phusion offrent également des rendements plus élevés avec des quantités d’enzymes plus faibles que les autres ADN polymérases.
Les ADN polymérases Thermo Scientific Phusion sont la norme absolue en termes de performances de PCR. Elles offrent une combinaison de caractéristiques qu’aucune autre enzyme n’est en mesure de présenter. Avec un taux d’erreur 50 fois inférieur à celui de la Taq et 6 fois inférieur à celui de l’anti-agglomérant, l’ADN polymérase Phusion est la polymérase thermostable la plus précise disponible. Cette caractéristique fait des ADN polymérases Phusion le choix idéal pour le clonage et d’autres applications nécessitant une haute fidélité. La structure unique de l’enzyme favorise des durées de protocole courtes, des rendements élevées et des performances fiables, même en présence d’inhibiteurs de PCR. Pour le chercheur, cela se traduit par une grande facilité d’utilisation et une grande commodité. En outre, les ADN polymérases Phusion offrent également des rendements plus élevés avec des quantités d’enzymes plus faibles que les autres ADN polymérases.
Le nouveau format Phusion Green est une combinaison d’ADN polymérase Phusion et de tampons 5 X Phusion Green. Les tampons contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel. Le tampon coloré n’altère pas les performances des ADN polymérases Phusion. Il est compatible avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion par restriction.
Les mélanges Master Mix PCR Phusion haute fidélité sont des mélanges 2X pratiques conçus pour minimiser le nombre d’étapes de pipetage. Seuls le modèle et les amorces doivent être ajoutés par l’utilisateur. Le kit PCR Phusion haute fidélité contient tous les réactifs nécessaires à la PCR, y compris un modèle de contrôle et des amorces.
Points clés
- Haute fidélité (taux d’erreur de 4,4 x 10-7 avec le tampon Phusion HF)
- La vitesse de la polymérase permet d’obtenir des délais d’extension courts (15 à 30 s / kb)
- Performance fiable, optimisation minimale requise
- Rendement accru du produit avec un volume minimum d'enzyme
- Chargement direct sur gel avec tampon vert
- PCR haute performance
- PCR haute fidélité
- Clonage
- Séquençage (génération de modèles)
- Haut débit
- Modèles difficiles (riches en GC)
- Génération de modèle à des fins de séquençage
- PCR longue portée
- Clonage
- Mutagénèse†
- Microarray
L’ADN polymérase Phusion haute fidélité (F-530) :
- ADN polymérase Phusion 2 U / μl
- 5 X Tampon Phusion HF
- 5 X Tampon Phusion GC
- DMSO
- Solution de 50 mM de MgCl2
Les tampons Phusion HF et Phusion GC fournissent 1,5 mM de MgCl2 à la concentration finale 1X.
- ADN polymérase Phusion 2 U / μl
- 5 X Tampon Phusion Green HF
- 5 X Tampon Phusion Green GC
- DMSO
- 50 mM de MgCl2
Les tampons Phusion Green HF et Phusion Green GC fournissent 1,5 mM de MgCl2 à la concentration finale 1X.
- ADN polymérase Phusion, 400 μM de chaque dNTP et tampon 2X Phusion HF
- DMSO
- ADN polymérase Phusion, 400 μM de chaque dNTP et tampon 2X Phusion GC
- DMSO
Les mélanges Master Mix fournissent 1,5 mM de MgCl2 et 200 μM de dNTP dans la concentration de réaction finale.
Kit PCR Phusion haute fidélité (F-553) :
- ADN polymérase Phusion 2 U / μl
- 5 X Tampon Phusion GC
- 5 X Tampon Phusion HF
- Mélange dNTP (10 mM de chaque)
- Solution de MgCl2 (50 mM)
- Modèle de contrôle (ADN λ)
- Amorces de 1,3 kb (4 μM de chaque)
- Amorces de 10 kb (4 μM de chaque)
- Dimension standard d’ADN
- DMSO
Danger : non
Durée de conservation : 0 mois, 36 mois
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Tampon de stockage : 20 mM de Tris-HCl (pH 7,4 à 25°C), 0,1 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 100 mM de KCl, stabilisants, 200 μg / ml de BSA et 50 % de glycérol.
Conditions de conservation : − 20°C
Spécification
Inclut : • ADN polymérase Phusion (2 U/μl) • Tampon HF Phusion Green 5X • Tampon GC Phusion Green 5X • DMSO • 50 mM de MgCl2 Les tampons HF et GC Phusion Green fournissent 1,5 mM de MgCl2 dans une concentration 1X finale. Conserver à -20°C. |
|
ADN polymérase Phusion haute fidélité | |
ADN polymérase haute fidélité | |
Dry Ice | |
2 U/µl | |
Non | |
Arrondi | |
20 kb ou moins |
Élevé | |
Rapide | |
100 U | |
Clonage, High-fidelity PCR | |
52 X | |
100 réactions | |
Autonome | |
Green |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.