Learn More
Agilent BioTek Microscope automatisé Lionheart LX
Le microscope automatisé LX Lionheart Instruments est un instrument de microscopie numérique automatisée abordable pour microplaques, lames, boîtes de cultures cellulaires et flacons
Marque: Agilent BioTek LLX-SN
Description
Le microscope automatisé Lionheart LX est conçu pour être abordable, il constitue une alternative aux microscopes automatisés coûteux et personnalisés, dont l’apprentissage et l’utilisation sont complexes. La conception compacte du matériel, sans oculaire, est plus confortable à utiliser et réduit les problèmes ergonomiques des opérateurs.
Avec le logiciel Gen5, Lionheart LX propose une microscopie augmentée, qui automatise entièrement la capture, le traitement et l’analyse des images. L’utilisation est simple, il suffit de charger les échantillons, de lancer une analyse et de recueillir des images et des données quantitatives prêtes à être publiées. Lionheart LX peut augmenter les résultats de vos recherches et réduire les délais et les coûts.
Prestations de service
12 mois
Spécification
Imagerie | |
Microscope automatisé LX Lionheart. | |
LLX | |
18,3 in | |
14 in | |
51 kg | |
45.5 cm | |
12 mois | |
110/220 V |
Échelle de gris de 16 bit, Sony CMOS, 1,25 mégapixel | |
Comptage de cellules, test de point final des cellules vivantes, Hamp;E, comptage de cellules exemptes de marquage, confluence, génotoxicité, immunofluorescence, NASH, phénotypique | |
Logiciel pour lecteur de microplaques Gen5™ 3.0 et imageur inclus ; logiciel Gen5 Image+ et Image Prime pour l’analyse avancée d’images (en option) | |
46.5 cm | |
35.6 cm | |
17,9 in | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
50/60 Hz |