Learn More
Agilent BioTek Microscope automatisé Lionheart FX
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Description
Le microscope automatisé Lionheart FX est un système compact destiné à une large gamme de flux d’imagerie. Il offre un grossissement jusqu’à 60x à l’air, 60x et 100x en immersion dans l’huile, avec des canaux de fluorescence, de fond clair, de fond clair couleur et de contraste de phase pour une portée maximale de l’application
Un couvercle optionnel de contrôle de l’environnement permet une incubation à 40°C et un confinement efficace pour le contrôle du CO2/O2. Une chambre d’humidité optimise les conditions pour les applications d’imagerie de cellules vivantes à long terme, et un double injecteur de réactifs facilite les essais cinétiques rapides.
Spécification
Tekniske data
| Type | Imageur cellulaire |
| Caméra | CCD |
| À utiliser avec (application) | Imagerie de cellules vivantes |
| Modèle | LFX |
| Source lumineuse | LED haute puissance |
| Logiciel | Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5 |
| Profondeur (impériale) | 18,3 in |
| Profondeur (métrique) | 46,5 cm |
| Hauteur (impériale) | 14 in |
| Hauteur (métrique) | 35,6 cm |
| Vis mere |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.