Learn More
Agilent BioTek Microscope automatisé Lionheart FX
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Avec Lionheart FX, vous pouvez capturer, analyser, annoter et produire des vidéos en toute simplicité. Ce système de microscopie complet est optimisé pour l’imagerie de cellules vivantes avec un facteur de grossissement d’immersion dans l’air et l’huile pouvant atteindre 100x. Les canaux à fond clair, à fond clair couleur, contraste de phase et fluorescence offrent une prise en charge maximale pour une large gamme d’applications d’imagerie.
- Microscopie numérique automatisée avec un facteur de grossissement pouvant atteindre 100x
- Fond clair, fond clair couleur, contraste de phase et fluorescence avec mise au point automatique d’image et laser
- Puissant logiciel Gen5 3.0 avec capture, annotation, analyse d’images et réalisation d’images de cinéma, ne nécessitant aucune formation spécialisée
- Prise en charge du dosage cinétique des cellules vivantes avec contrôle de la température et de CO2 / O2, injecteurs d’humidité et de réactifs
- La conception entièrement intégrée et compacte permet une installation et une configuration rapides
- Capacité de lire des microplaques de 6 à 1536 puits
- Prend en charge les lames de microscope, les boîtes de Pétri et de culture cellulaire, les flacons de culture cellulaire (T25, T75), les chambres de comptage (hémocytomètres), les lames de chambre et d’autres matériels de laboratoire jusqu’à 1,5 po de hauteur
Certifications
CE et TUV
Compliance
RoHS
Spécification
Spécification
| Type | Imageur cellulaire |
| Caméra | Échelle de gris de 16 bit, Sony CCD, 1,25 mégapixel |
| À utiliser avec (application) | Imagerie de cellules vivantes |
| Modèle | LFX |
| Source lumineuse | LED haute puissance (longueurs d’onde disponibles : 365 nm, 390 nm, 465 nm, 505 nm, 523 nm, 590 nm, 623 nm, 655 nm, 740 nm) |
| Logiciel | Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5 |
| Profondeur (impériale) | 18,3 in |
| Profondeur (métrique) | 46,5 cm |
| Hauteur (impériale) | 14 in |
| Hauteur (métrique) | 35,8 cm |
| Afficher plus |