Learn More
Laboratoires Anios™ Lingettes LINGET’ANIOS
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18,5L x 20 cmW
6,5L x 10 cmW
Conditionnement:
12 pièces
Beschreibung
SOLUTION D’IMPRÉGNATION ET DE DÉSINFECTION
La solution d’imprégnation de LINGET’ANIOS est :
- Limpide incolore
- Densité à +20°C : ≈ 0,934
- pH : ≈ 6
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Essuyeurs Linget'Anios |
| Certifications/Conformité | Norme EN 1275 Candida albicans |
| Dimensions (L x l) | 18,5L x 20 cmW |
| Épaisseur | 1 pli |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- LINGET'ANIOS
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, D-GLUCONIC ACID, COMPOUND WITHN, N''-BIS(4-CHLOROPHENYL)-3, 12- DIIMIN
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur