Learn More
Linézolide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15592383
compliance-icons
Linézolide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15592383
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 15592383
Marque: Thermo Scientific Acros 460590010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Linézolide, Zyvox, CAS nº 165800-03-3 est un antibiotique synthétique de la famille des oxazolidinones.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le linézolide est un composé organoflurique et un acétamide.
•Le linézolide agit en inhibant la formation du complexe d’initiation en se liant à la sous-unité ribosomale 50S
Applications
• Le linézolide est efficace contre les microbes staphylocoques et entérocoques
•Il est très efficace contre les organismes à Gram positif, en particulier ceux qui résistent à la méthicilline, à la vancomycine et à la pénicilline
• Convient à la recherche sur la résistance aux antibiotiques, la réactivité croisée et les mécanismes des médicaments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 165800-03-3
Formule moléculaire C16H20FN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 337.35
Clé InChI TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
Synonyme linezolid, zyvox, zyvoxid, s-n-3-3-fluoro-4-morpholinophenyl-2-oxooxazolidin-5-yl methyl acetamide, zyvoxam, linezolide, linezlid, zyvoxa, linezolid usan:inn, unii-isq9i6j12jAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 441401
ChEBI CHEBI:63607
Nom IUPAC N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morpholine-4-ylphényl)-2-oxo-1,3-oxazolidine-5-yl]méthyle]acétamide
SMILES CC(=O)NCC1CN(C(=O)O1)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Linezolid
Point de fusion 181.0°C to 183.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 337.35
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0430988 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2023 Catalog Number460592500,460590010
Numéro de lotA0398363 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number460592500,460590010
Numéro de lotA0393991 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number460592500,460590010
Numéro de lotA0400349 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number460592500,460590010
Numéro de lotA0396359 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number460592500,460590010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Linezolid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Nom du produit
Linézolide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >