Learn More
Grant Instruments™ Bain à agitation linéaire
Code produit. p-8014625
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 L
18 L
Capacité de chauffage:
1050/1400 W
800 W (120/230)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15365802
Marque: Grant Instruments™ LSB12
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Qualité et conception Grant combinées à la stabilité thermique et aux fonctions dont vous avez besoin dans un bain d’agitation linéaire pour votre laboratoire.
Qualité et conception Grant combinées à la stabilité thermique et aux fonctions dont vous avez besoin dans un bain d’agitation linéaire pour votre laboratoire.
  • Plage de températures ambiantes +5ºC à 99ºC
  • Stabilité : ±0,1ºC
  • Choix parmi deux modèles : 12 et 18 litres
  • Plateau universel et couvercle en polycarbonate inclus de série
  • Large choix de plateaux d’agitation complémentaires
  • Robinet de vidange pour un vidage pratique
  • Alarme de surchauffe réglable par l’utilisateur : assure la protection des échantillons
  • Minuteur avec alarme sonore : pour un temps de réaction précis (1-999 min)
  • Deux préréglages de température et d’agitation programmables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 12 L
Mouvement d’agitation Linear
Gamme de températures Température ambiante +5°C à 99°C
Capacité de chauffage 800 W (120/230)
Comprend Plateau universel, robinet de vidange et couvercle en polycarbonate
Overtemperature or Low Liquid Shutoff Réglable
Vitesse Jusqu’à 200 tr/min
Préréglages de la température 2
Stabilité de la température ± 0,1°C
Uniformité de la température ±0,1°C
Profondeur (métrique) 60/90 mm (liquide min/max)
Alimentation électrique 120/230 V
Tension 120 / 230 V