Learn More
VACUUBRAND™ Vanne en ligne VV-B6 électronique
Ces vannes à flux droits avec entraînement électromagnétique (solénoïde) sont utilisées pour les cycles de fonctionnement à intervalles courts
Marque:  VACUUBRAND™ 20674290
Code produit. 10252473
  • 335.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ces vannes à flux droits avec entraînement électromagnétique (solénoïde) sont utilisées pour les cycles de fonctionnement à intervalles courts et, par conséquent, sont souvent utilisées comme vannes de contrôle du vide. La conception simple garantit une vanne à faible taux de fuite. Les vannes de la version VV C sont fabriquées en matériaux offrant une excellente résistance aux produits chimiques. L’étanchéité de la vanne du modèle VV-B6 C est assurée par un fluoroélastomère spécial avec une meilleure stabilité de forme que le PTFE commun, une résistance chimique beaucoup plus élevée que le modèle FKM et d’excellentes caractéristiques d’étanchéité à long terme.
  • version C avec excellente résistance aux produits chimiques
  • cycles de fonctionnement élevés
  • étanchéité à long terme nettement meilleure, même après une longue durée de fonctionnement
  • faciles à nettoyer
  • alternations connexion polyvalentes via une petite bride ou une buse de tuyau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1/boîte
Vanne en ligne électronique VV-B6
Nom du produit
VACUUBRAND™ Vanne en ligne VV-B6 électronique > Type : Vanne en ligne VV-B6 électronique