Learn More
Acétate de linalyl, 95 %, synthétique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10400131
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-95-7
Formule moléculaire C12H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.28
Numéro MDL MFCD00008907
Clé InChI UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme linalyl acetate, linalool acetate, bergamiol, bergamol, linalol acetate, lynalyl acetate, licareol acetate, bergamot mint oil, acetic acid linalool ester, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol acetate
CID PubChem 8294
ChEBI CHEBI:78333
Nom IUPAC Acétate de 3,7-diméthylocta-1,6-dién-3-yle
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)OC(=O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Linalyl acetate
Note relative au nom 95%
Couleur Incolore
Densité 0.9010g/mL
Point d’ébullition 220°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2=CHCH2CH2C(CH3)(OOCCH3)CH=CH2
Indice de réfraction 1.4490 to 1.452
Quantité 500 mL
Merck Index 15, 5551
Gravité spécifique 0.901
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,alcohol,ether,diethyl phthal,mineral oil,fixed oils
Poids de la formule 196.28
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Linalyl acetate, synthetic
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.