Learn More
Acétate de linalyl, 95 %, synthétique, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Linalyl acetate |
Note relative au nom | 95% |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.9010g/mL |
Point d’ébullition | 220°C |
Point d’éclair | 85°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (CH3)2=CHCH2CH2C(CH3)(OOCCH3)CH=CH2 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Linalyl acetate, synthetic
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.