Learn More
(+)-Limonène, 96 %, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10387640
500 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5989-27-5, 10191-41-0
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Numéro MDL MFCD00062991
Clé InChI XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Synonyme d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
CID PubChem 440917
ChEBI CHEBI:15382
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Limonene
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -74.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8405g/mL
Point d’ébullition 175.4°C to 176.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4740
Quantité 500 mL
Numéro UN 2052
Beilstein 05, 133
Merck Index 14, 5493
Gravité spécifique 0.8405
Conditions de rotation spécifiques +106.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Rotation spécifique + 106.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol
Nom IUPAC (4R)-1-méthyle-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ène
Viscosité 0.846 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 136.24
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-Limonene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Nom du produit
(+)-Limonène, 96 %, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals >