Learn More
(+)-Limonène, 96 %, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10064053
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5989-27-5, 10191-41-0
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Numéro MDL MFCD00062991
Clé InChI XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Synonyme d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
CID PubChem 440917
ChEBI CHEBI:15382
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Limonene
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -74.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8405g/mL
Point d’ébullition 175.4°C to 176.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4740
Quantité 2.5 L
Beilstein 05, 133
Merck Index 14, 5493
Gravité spécifique 0.8405
Conditions de rotation spécifiques +106.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Rotation spécifique + 106.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol
Nom IUPAC (4R)-1-méthyle-4-prop-1-en-2-ylcyclohexène
Viscosité 0.846 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 136.24
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-Limonene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: D-Limonene