missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LILRA5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 18821-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The antibody recognizes the isoform 1 and isoform 2 of LILRA5.
May play a role in triggering innate immune responses. Does not seem to play a role for any class I MHC antigen recognition.Spécification
LILRA5 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
LILRA5 | |
CD85, CD85F, ILT 11, ILT11, LILRA5, LILRB7, LIR 9, LIR9 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
353514 | |
-20°C | |
Liquid |
Flow Cytometry, Western Blot | |
0.33 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
A6NI73 | |
LILRA5 | |
Peptide | |
150 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu