Learn More
Gilac™ Lightweight Nesting Pallet
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
600 x 800 x 130 mm
800 x 1 200 x 155 mm
1 200 x 1 000 x 160 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lightweight nesting plastic pallet.
- Nesting and therefore space-saving when stored empty.
- Storage prohibited on racks: the pads of the pallets are incompatible with the rails of the racks.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Aero Tote Pallet |
| Couleur | Black |
| Dimensions (L x l x H) | 600 x 800 x 130 mm |
| Capacité (impériale) | 1543.24 lb. |
| Capacité (métrique) | 700 kg |
| Hauteur (impériale) | 5.1 in. |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Longueur (impériale) | 23.6 in. |
| Longueur (métrique) | 600 mm |
| Largeur (impériale) | 31.5 in. |
| Afficher plus |