Learn More
Biochrom Lightwave 3
The Lightwave 3 is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port.
6835.00€ - 8945.00€
Spécification
Hauteur au centre du faisceau | 15 mm |
---|---|
Profondeur (impériale) | 15,3 po |
Profondeur (métrique) | 390 mm |
Type de détecteur | Double matrice CMOS |
Langues | Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais |
Code produit | Marque | Comprend | Interface | Imprimante incluse | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Interface | Imprimante incluse | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17143628
|
Biochrom
80-3007-42 |
Spectrophotomètre | Grand écran, interface utilisateur avec bouton, port USB, PC via le logiciel PVC | Non |
6835.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17253064
|
Biochrom
80-3007-43 |
Spectrophotomètre, imprimante série intégrée | Grand écran, interface utilisateur avec bouton, port USB, PC via le logiciel PVC | Oui |
8745.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17263064
|
Biochrom
80-3007-44 |
Spectrophotomètre, connectivité Bluetooth | Grand écran, interface utilisateur avec bouton, port USB, PC via le logiciel PVC, connectivité Bluetooth | Non |
8745.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17273064
|
Biochrom
80-3007-45 |
Spectrophotomètre, connectivité Bluetooth, imprimante série intégrée | Grand écran, interface utilisateur avec bouton, port USB, PC via le logiciel PVC, connectivité Bluetooth | Oui |
8945.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Split Beam (RBC) UV/Vis Spectrophotometer covering 190 to 1100 nm (5 nm bandwidth)
- USB port for data collection
- Accepts 10, 20, and 40 mm path length cuvettes
- Built-in software provides flash scan, fixed wavelength measurements, kinetics, and concentration with comprehensive graphics capability plus the ability to store up to 90 methods
- Choose to include a built-in serial printer, Bluetooth connectivity, or both
- Lightweight and stackable for storage
Spécification
15 mm | |
390 mm | |
Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais | |
Lightwave 3 | |
Spectrophotomètre UV-Vis | |
De 190 à 1100 nm | |
100 mm | |
±0,005 crête à crête ±0,002 RMS | |
-0,3 à 2,5 A, 0,3 à 199 % T | |
Round | |
±2 nm | |
6,6 lb | |
10 po |
15,3 po | |
Double matrice CMOS | |
Flash au xénon | |
5 nm | |
120/240 V | |
3,9 po | |
Grille plate | |
±1,3 % ou ±0,008 A, selon la valeur la plus élevée (à 546 nm) | |
±0,002 A à 0,5 A (à 546 nm) | |
<0,5 %T 340 nm | |
±1 nm | |
3 kg | |
260 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Biochrom Lightwave 3