Learn More
Thermo Scientific™ LightShift™ Chemiluminescent RNA EMSA Kit
Étudiez les interactions ARN-protéines avec ce kit EMSA non radioactif pour les dosages de retard sur gel.
Marque: Thermo Scientific™ 20158
716.74 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21954" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le kit EMSA d’ARN chimiluminescent LightShift Thermo Scientific™ fournit une solution non radioactive pour l’étude des interactions ARN-protéines à l’aide d’une analyse de mobilité électrophorétique (EMSA).
Le kit ARN EMSA utilise des sondes d’ARN biotinylées et un système de substrat chimiluminescent pour obtenir une détection rapide et sûre des complexes ARN-protéines avec une sensibilité équivalente aux méthodes traditionnelles 32P-isotopiques. Le kit complet est fourni avec tous les réactifs nécessaires à la mise en place et à l’optimisation des conditions de liaison protéine-ARN, un contrôle positif des interactions protéine-ARN et des réactifs pour la détection chimiluminescente de l’interaction acide nucléique.Points clés :
Sensible : détection par chimiluminescence sensible comparable à la détection radioactive
Gain de temps – pour développer des films radiographiques après des expositions de 1 à 5 minutes, contre des expositions de 16 heures nécessaires avec des systèmes radioactifs
Flexible – compatible avec les sondes d’ARN biotinylées par différentes méthodes
Facile à utiliser – Le kit complet comprend des réactifs optimisés pour les réactions de liaison et détection de sondes d’ARN
Non radioactive – permet d’éliminer les problèmes liés aux déchets des sondes d’ARN radioactives
Spécification
Dosage EMSA | |
Chimiluminescence | |
Protéine | |
100 reactions | |
Kit EMSA d’ARN chimiluminescent LightShift | |
Chimiluminescence améliorée, transfert de membrane, retard sur gel |
Suffisant pour : 100 réactions de liaison et détection sur 1 000 cm2 de membrane (10 mini-gels)• 125 nM contrôle de l’ARN IRE biotinylés 35 µl (stockage à -20°C) • 10 µM contrôle de l’ARN IRE non marqué, 25 µl (stockage à -20°C) • 2 mg / ml extrait de foie cytosolique, 50 µl (stockage à -20°C) • ARNt 10 mg / ml, 100µl (stockage à -20°C) • Tampon de liaison REMSA 10X, 1 ml (stockage à -20°C) • 50 % de glycérol, 500 µl (stockage à -20°C) • Kcl 2 M, 500 µl (à -20°C) • MgCl2 1 M, 500 µl (à -20°C) • DTT, lyophilisé (stockage à -20°C) • Eau sans nucléase, 1,5 ml (stockage à -20°C) • Tampon de chargement 5X REMSA, 1 ml (stockage à -20°C) • Streptavidine-HRP stabilisée, 1,5 ml (stockage à 4°C) • solution Luminol / séquence activatrice, 80 ml (stockage à 4°C |
|
Kit | |
Système d’imagerie myECL™, film radiographique | |
LightShift™ | |
Non spécifique à la cible |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.