Learn More
Cole-Parmer™ Turbine à flux axial haute efficacité Lightnin
Les turbines à flux axial à haut rendement ont des palettes conçues par laser pour développer 50 % plus d’action de mélange pour un mélange à haut débit et à faible cisaillement.
Marque:  Cole-Parmer™ 04560-25
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15446133
  • 290.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-10-2024
Description
  • Flux axial très efficace
  • Les palettes sont conçues au laser - 50 % plus d’action de mélange
  • Mélange à haut débit et à faible cisaillement
Spécification
Spécification
Pâles d’agitation flux axial
64 mm
8 mm