Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixer
Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixers are ideal for mixing your high-viscosity materials or large batches of water-like fluids. All models maintain speeds from 20 to 350 rpm (20:1 ratio) and generate enough torque to mix highly viscous fluids.
Marque: Cole-Parmer™ 50310-54
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 27.00000kg
Description
- Inclut :
- Arbre en acier inoxydable 316, turbine en acier inoxydable 316 A-310 et fourreau d’entraînement avec vis de réglage.
- Les modèles 50310-68, -70 et -72 comprennent également un adaptateur de bonde et une turbine repliable.
- En savoir plus sur cet élément :
- Ces mélangeurs à vitesse variable et à entraînement par engrenages sont idéaux pour mélanger vos matériaux à haute viscosité ou de grandes quantités de fluides semblables à l’eau. Tous les modèles maintiennent des vitesses de 20 à 350 tr/min (rapport 20:1) et génèrent un couple suffisant pour mélanger des fluides très visqueux.
- Les mélangeurs à entraînement par engrenage se montent avec un collier de serrage de 20°> pour le réservoir (inclus). Disponible en version pneumatique ou électrique.
- Vous avez le choix entre trois options de vitesse : 20 à 350 tr/min (rapport 20:1), 20 à 280 tr/min (rapport 14:1), ou une vitesse fixe de 350 ou 280 tr/min. Les mélangeurs de 3⁄4 ch génèrent un couple important pour vos applications à haute viscosité.
Spécification
20 à 350 tr/min | |
19,05 mm | |
Acier inoxydable 316 | |
TEFC |
0,75 in | |
Arbre en acier inoxydable 316, roue en acier inoxydable 316 A-310 et fourreau d’entraînement avec vis de réglage | |
EV5P25T1J60 | |
720 po oz. |