Learn More
Cole-Parmer™ Mélangeur Lightnin à entraînement par engrenage pour usage intensif
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Vitesse:
20 à 280 tr/min
20 à 350 tr/min
Modèle:
EV5P25A1D36
EV5P25A1F48
EV5P25A1J60
EV5P25ET1F48
EV5P25M1E36
EV5P25M1F48
EV5P25M1J60
EV5P25T1F48
EV5P25T1J60
EV5P50A2L36
EV5P50M2L36
EV5P50T2L36
EV5P5OAIP60
EV6P75M2X60
EV6P75T2T48
EV6P75T2X60
Type du moteur:
Entraînement pneumatique
TEFC
TENV
XPRF
Couple:
1440 po oz.
2701 po oz.
2 701 oz troy.
720 po oz.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Inclut :
- Arbre en acier inoxydable 316, turbine en acier inoxydable 316 A-310 et fourreau d’entraînement avec vis de réglage.
- Les modèles 50310-68, -70 et -72 comprennent également un adaptateur de bonde et une turbine repliable.
- En savoir plus sur cet élément :
- Ces mélangeurs à vitesse variable et à entraînement par engrenages sont idéaux pour mélanger vos matériaux à haute viscosité ou de grandes quantités de fluides semblables à l’eau. Tous les modèles maintiennent des vitesses de 20 à 350 tr/min (rapport 20:1) et génèrent un couple suffisant pour mélanger des fluides très visqueux.
- Les mélangeurs à entraînement par engrenage se montent avec un collier de serrage de 20°> pour le réservoir (inclus). Disponible en version pneumatique ou électrique.
- Vous avez le choix entre trois options de vitesse : 20 à 350 tr/min (rapport 20:1), 20 à 280 tr/min (rapport 14:1), ou une vitesse fixe de 350 ou 280 tr/min. Les mélangeurs de 3⁄4 ch génèrent un couple important pour vos applications à haute viscosité.
Spécification
Spécification
| Vitesse | 20 à 350 tr/min |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,75 in |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 19,05 mm |
| Comprend | Arbre en acier inoxydable 316, roue en acier inoxydable 316 A-310 et fourreau d’entraînement avec vis de réglage |
| Matériau | Acier inoxydable 316 |
| Modèle | EV5P5OAIP60 |
| Type du moteur | Entraînement pneumatique |
| Couple | 1440 po oz. |