Learn More
Cole-Parmer™ Mélangeur Lightnin à entraînement par engrenage pour usage intensif
Code produit. 15407463 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Vitesse:
20 à 280 tr/min
20 à 350 tr/min
Modèle:
EV5P25A1D36
EV5P25A1F48
EV5P25A1J60
EV5P25ET1F48
EV5P25M1E36
EV5P25M1F48
EV5P25M1J60
EV5P25T1F48
EV5P25T1J60
EV5P50A2L36
EV5P50M2L36
EV5P50T2L36
EV5P5OAIP60
EV6P75M2X60
EV6P75T2T48
EV6P75T2X60
Type du moteur:
Entraînement pneumatique
TEFC
TENV
XPRF
Couple:
1440 po oz.
2701 po oz.
2 701 oz troy.
720 po oz.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15407463
Marque: Cole-Parmer™ 5031060
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les mélangeurs à entraînement par engrenages Lightnin sont idéaux pour mélanger vos matériaux à haute viscosité ou de grandes quantités de fluides semblables à l’eau. Tous les modèles maintiennent des vitesses de 20 à 350 tr/min (rapport 20:1) et génèrent un couple suffisant pour mélanger des fluides très visqueux.
  • Includes:
    • 316 SS shaft, 316 SS A-310 impeller, and drive quill with set screw.
    • Models 50310-68, -70 and -72 also include bung adapter and a folding impeller.
  • More About This Item:
    • These variable-speed, gear-drive mixers are ideal for mixing your high-viscosity materials or large batches of water-like fluids. All models maintain speeds from 20 to 350 rpm (20:1 ratio) and generate enough torque to mix highly viscous fluids.
    • Gear-drive mixers mount with 20°> offset tank clamp (included). Available as either an air-powered or electric mixer.
    • Select from three speed options; 20 to 350 rpm (20:1 ratio), 20 to 280 rpm (14:1 ratio), or fixed speed of 350 or 280 rpm. The 3⁄4-hp mixers generate plenty of torque for your high-viscosity applications.
Spécification
Vitesse 20 à 280 tr/min
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,75 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 19.05 mm
Comprend 316 SS Shaft, 316 SS A-310 Impeller, and Drive Quill with Set Screw
Matériau Acier inoxydable 316
Modèle EV6P75T2T48
Type du moteur TEFC
Couple 2 701 oz troy.