Learn More
BINDER™ Photométrie radiométrique
Photométrie - avec certificat, mesure radiométrique sur le spectre visible avec détermination et documentation de la dispersion de la lumière d’une cassette d’éclairage sur 3 niveaux de mesure
Marque: BINDER™ DL31-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mesure radiométrique dans le spectre visible
- Avec détermination et documentation de la distribution de l’intensité à partir d’une cassette d’éclairage sur 3 niveaux de mesure
Spécification
Photométrie - avec certificat, mesure radiométrique sur le spectre visible avec détermination et documentation de la dispersion de la lumière d’une cassette d’éclairage sur 3 niveaux de mesure | |
Chambres BINDER série KBW, KBWF | |
Accessoire, photométrie légère | |
Mesure radiométrique dans le spectre visible |