Learn More
JULABO™ Couvercle de bain-marie relevable pour SW22/23 Makrolon™
Prévention des pertes de liquides dues à l’évaporation, protection des échantillons contre la contamination jusqu’à 80°C pour SW22/23.
Marque: JULABO™ 8970288
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Cet accessoire est adapté à JULABO™ SW22, SW23Spécification
Bain-marie à agitation SW22, SW23, TW20 | |
Couvercle de bain | |
Prévention des pertes de liquides dues à l’évaporation, protection des échantillons contre la contamination jusqu’à 80°C | |
Makrolon |