Learn More
Nickel Electro™ Lift Off Gable Lid
Code produit. 15388151 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains sans agitation de 2 L et 4 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15388151
Marque: Nickel Electro™ GL14AF
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces couvercles à pignon en plastique transparent à profil haut permettent une utilisation prolongée du bain, directement dans les bords de la cuve. Le Lift Off Gable Lid de Nickel Electro™ n’a pas de points d’égouttement qui contaminent les échantillons ; la conception du couvercle garantit le retour de toute la condensation dans le bain.
  • Le couvercle a été conçu pour permettre l’utilisation complète de toute la largeur d’un bain-marie avec la hauteur la plus basse du pignon à 45 mm au-dessus du bain.
  • Cette caractéristique signifie que les racks ou flacons de tubes à essai peuvent être placés sur toute la largeur du bain sans encrasser le couvercle, optimisant ainsi l’espace de travail du bain.
  • Conception orientée client garantissant qu’en cas d’accumulation de la condensation pendant l’utilisation, aucun point d’éclaboussures ne pourra gâcher le travail dans les flacons ouverts situés dans le bain-marie.
  • L’évaporation de l’eau est réduite à des températures élevées, ce qui maintient les niveaux d’eau dans le bain-marie.
  • Lorsqu’un thermomètre TC-1 accessoire est utilisé, la température peut être lue sur le thermomètre avec le couvercle en place.
  • Le couvercle s’insère dans la cuve pour s’assurer que toute la condensation retourne dans le bain et non pas sur le côté de votre paillasse.
  • Réduit la consommation d’énergie et les coûts de fonctionnement du bain-marie.
  • Poignée isolée.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bains sans agitation de 2 L et 4 L
Type Soulever le couvercle à pignon