Learn More
Applied Biosystems™ VIC™ Dye Spectral Calibration Plate, 96-well
Peut être utilisé pour la maintenance de votre système VIIa™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex ou QuantStudio™ 12K Flex avec bloc à 96 puits.
Marque:  Applied Biosystems™ 4432334
Code produit. 12383563
  • 184.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation.Les formulations de colorants pour votre système de PCR en temps réel amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
  • L’étalonnage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois ; Consulter le guide d’entretien de l’appareil pour l’ensemble des instructions
Informations sur la commande
Expédition de glace sèche ; stocker les plaques entre -15° et -25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver entre -15°C et -25°C
Plaque d’étalonnage spectral du colorant
Glace carbonique
Étalonnage spectral
Système QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7
PCR en temps réel (qPCR)
1 plaque à 96 puits
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2401192 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number4432334
Numéro de lot2402193 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number4432334
Numéro de lot2403195 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number4432334
Numéro de lot2405199 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number4432334
Numéro de lot2404198 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number4432334
Nom du produit
Applied Biosystems™ VIC™ Dye Spectral Calibration Plate, 96-well > Plaque 1 x 96 puits