Learn More
Applied Biosystems™ VIC™ Dye Spectral Calibration Plate, 384-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Ces kits d’étalonnage sont utilisés pour maintenir votre système de PCR en temps réel avec un bloc de 384 puits. Ils comprennent des plaques d’étalonnage pour effectuer un étalonnage spectral avec colorants FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, NED™, des plaques pour effectuer un étalonnage de région d’intérêt (ROI), un étalonnage de normalisation, et pour exécuter une vérification RNase P. Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation. Les formulations de colorants pour votre système ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, ou QuantStudio™ 12K Flex, amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
- L’étalonnage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois ; Consulter le guide d’entretien de l’appareil pour l’ensemble des instructions
Informations sur la commande
Expédition de glace sèche ; stocker les plaques entre -15° et -25°C.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver les plaques d’étalonnage entre -15°C et -25°C |
| Colorant étalonné | VIC |
| À utiliser avec (équipement) | Système QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 |
| Gamme de produits | VIC |
| Type de produit | Plaque d’étalonnage spectral du colorant |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | Plaque 1 x 384 puits |
| Type d’étalonnage | Étalonnage spectral |