Learn More
Applied Biosystems™ ROX™ Dye Spectral Calibration Plate, Fast 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation.Les formulations de colorants pour votre système de PCR en temps réel amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
- L’étalonnage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois ; Consulter le guide d’entretien de l’appareil pour l’ensemble des instructions
Informations sur la commande
Expédition de glace sèche ; stocker les plaques entre -15° et -25°C.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver entre -15°C et -25°C |
| À utiliser avec (équipement) | Système QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 |
| Type de produit | Plaque d’étalonnage spectral du colorant |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Type d’étalonnage | Étalonnage spectral |