Learn More
Applied Biosystems™ Plaques de région d’intérêt (ROI) et de fond, 96 puits
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
2 plaques à 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien des instruments pour obtenir des instructions complètes.
Informations sur la commande
Expédition de glace sèche ; stocker les plaques entre -15° et -25°C.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver entre -15°C et -25°C |
| À utiliser avec (équipement) | Système ViiA™ 7 |
| Type de produit | Plaque de fond |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 2 plaques à 96 puits |
| Type d’étalonnage | Étalonnage spectral |