Learn More
Invitrogen™ Kit d’imagerie de viabilité cellulaire ReadyProbes™, bleu/rouge
Code produit. 15450054
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15450054
Marque: Invitrogen™ R37610
Includes
3 x 2,5 ml NucBlue Live, 3 x 2,5 ml iodure de propidium
Déterminez la viabilité des cellules rapidement et facilement. Le kit d’imagerie de viabilité cellulaire Invitrogen™ ReadyProbes™, rouge/bleu est un kit de dosage prêt à l’emploi destiné à la microscopie par fluorescence, aux lecteurs de microplaques par fluorescence et à la cytométrie en flux.
Kit d’imagerie de viabilité cellulaire ReadyProbes™, rouge/bleu contient du réactif NucBlue™ Live (Hoechst 33342) et de l’iodure de propidium. Il suffit d’ajouter 2 gouttes de chaque réactif stable (à température ambiante) à 1 ml de milieu de croissance cellulaire, puis de déterminer la viabilité en comptant le nombre de cellules totales par rapport au nombre de cellules mortes. Le réactif NucBlue™ Live colore les noyaux de toutes les cellules et peut être détecté à l’aide d’un filtre DAPI standard. L’iodure de propidium colore uniquement les noyaux des cellules dont l’intégrité de la membrane plasmique est endommagée et est détecté à l’aide d’un ensemble de filtres TRITC/RFP (orange) standard.
  • Réactif NucBlue™ Live : coloration des noyaux de toutes les cellules ; détecté avec un filtre DAPI standard (maxima d’excitation / émission : 360/460 nm)
  • Iodure de propidium : colore les noyaux des cellules mortes avec des membranes plasmiques endommagées ; détecté avec un ensemble de filtres TRITC/RFP (orange) standard (excitation / émission maximales : 535/617 nm)
Suggestions d’emploi
  • Le réactif NucBlue™ Live et l’iodure de propidium peuvent être ajoutés directement aux cellules dans un milieu de croissance complet ou une solution tampon compatible.
  • Dans la plupart des cas, 2 gouttes/ml et un délai d’incubation de 5 à 30 minutes permettront une coloration nucléaire brillante. Néanmoins, l’optimisation peut être requise pour certains types de cellules, conditions et applications. Dans ces situations, ajoutez simplement une goutte de plus ou de moins jusqu’à obtenir une intensité de coloration optimale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères, cellules eucaryotes
Couleur Bleu, rouge
Contenu et stockage Conserver à une température entre 2° et 8°C ou à une température ambiante.
Description Kit d’imagerie de viabilité cellulaire ReadyProbes, bleu / rouge
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Type de produit Kit d’imagerie de viabilité cellulaire
Type de colorant 3 x 2,5 ml NucBlue™ Live ; 3 x 2,5 ml iodure de propidium
Emission 460, 617 nm
Excitation Wavelength Range 360, 535 nm
Format Flacons compte-gouttes
Gamme de produits ReadyProbes
Quantité 1 kit