Learn More
Applied Biosystems™ NED™ Dye Spectral Calibration Plate, Fast 96-well
Code produit. 12313583 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 plaque à 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12313583
Marque: Applied Biosystems™ 4432420
Utilisé pour la maintenance de votre système VIIa™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7Flex ou QuantStudio™ 12K Flex avec bloc rapide de 96-puits.
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation.Les formulations de colorants pour votre système de PCR en temps réel amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
  • L’étalonnage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois ; Consulter le guide d’entretien de l’appareil pour l’ensemble des instructions
Informations sur la commande
Expédition de glace sèche ; stocker les plaques entre -15° et -25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre -15°C et -25°C
À utiliser avec (équipement) Système QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7
Type de produit Plaque d’étalonnage spectral du colorant
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 1 plaque à 96 puits
Type d’étalonnage Étalonnage spectral