Learn More
Invitrogen™ Coverglass Removal Tool
Minimisez le risque de rupture du verre de la lamelle compartimentée pendant les applications de culture cellulaire et d’imagerie de fluorescence. L’outil de retrait à lamelle CultureWell&Trade; permet de séparer facilement la structure supérieure compartimentée de la lamelle sans avoir besoin d’une force excessive.
Marque: Invitrogen™ C37010
Description
L’outil de retrait à lamelle est destiné à être utilisé avec une lamelle compartimentée CultureWell™ pour culture cellulaire (Mfc. Réf. C37000, C37005). La lamelle compartimentée amovible est fournie stérile et prête à lʼemploi. Il contient 16 puits qui peuvent chacun contenir jusqu’à 250 μl, ce qui permet aux cellules d’être mises en culture dans un certain nombre de conditions différentes sur une seule lame. Lorsque les cellules sont prêtes à être imagées, le retrait de la lamelle est facilité par l’utilisation de cet outil simple.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Outil de retrait à lamelle | |
Culturewell™ | |
Microscope | |
1 de chaque |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.