Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Condenseur Liebig avec filetages GL
Condenseur Liebig pour condenser les vapeurs
Marque: Lenz Laborglasintrumente™ 05210314
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Condenseur Liebig conforme à la norme DIN 12576 et en plus de la norme DIN
- Avec rodage NS et cône NS
- Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
- En tubulure DURAN™
Spécification
Surface de refroidissement - 130 cm² | |
250 mm | |
Tubulure DURAN™ |
NS 29/32 | |
1 | |
DIN 12576 |