Learn More
Fisherbrand™ Couvercles pour dessiccateur avec embout 24/29
Code produit. p-7083453 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Hauteur (métrique):
64 mm
89 mm
97 mm
111 mm
136 mm
Description:
Type :100 mm
Type :150 mm
Type :200 mm
Type :250 mm
Type :300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15574635
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des dessiccateurs avec embout 24/29
  • À utiliser avec des dessiccateurs avec embout 24/29
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spécification
Diamètre (métrique) externe 320 mm
Type de produit Couvercle
Description Type :250 mm
À utiliser avec (équipement) Dessiccateur
Hauteur (métrique) 111 mm