Learn More
Lidocaïne, MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsCode nomenclature Nacres: NA.07
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Spécification
Spécification
| CAS | 137-58-6 |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | C14H22N2O |
| Synonyme | lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain |
| Clé InChI | NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C |
| Nom IUPAC | 2-(diéthylamino)-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 234.343 |
| CID PubChem | 3676 |
| ChEBI | CHEBI:6456 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lidocaine
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Lidocaine
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lidocaïne, MP Biomedicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu