Learn More
Lidocaïne-d10, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 851528-09-1 |
| Forme physique | Solide |
| Industry Type | ANESTHÉSIQUES |
| Quantité | 10 mg |
| Qualité | Étalon analytique |