Learn More
Fisherbrand™ Couvercle pour dessiccateur avec poignée en verre
À utiliser avec les dessiccateurs avec poignée en verre
Marque:  Fisherbrand™ 632415280201
Code produit. 15514635
  • 85.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • À utiliser avec les dessiccateurs avec poignée en verre
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spécification
Spécification
270 mm
Type :200 mm
108 mm
Couvercle
Dessiccateur avec bouton en verre