Learn More
Gilac™ Lid for 12 L Round Bucket with Pouring Spout
Lid for 12 L round bucket with pouring spout.
Marque:  Gilac™ G615451
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Code produit. 17968511
  • 6.71€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-07-2024
Description
  • Lid for 12 L round bucket with pouring spout.
Spécification
Spécification
Stainless Steel
Lid
1 Ea.