Learn More
LiCl saturé dans une solution d’électrolytes d’acide acétique glacial, SI Analytics™
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Description
- Pictogrammes de danger : GHS02, GHS05, GHS07
- GHS02 Flamme : H226 Liquide et vapeurs inflammables
- GHS05 Corrosion : H314 Provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires H318 Provoque de graves lésions oculaires
- GHS07 : H312 Nocif par contact cutané, H332 Nocif par inhalation
- Déclarations de précaution : P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P309+P311 EN CAS d’exposition ou d’un malaise : appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. P301+P330+P331 EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec de l’air au-dessus de 40 °C
- Absorbez avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
Spécification
Spécification
| CAS | CAS: 64-19-7, CAS: 7447-41-8 |
| Point de fusion | 16°C |
| Point d’ébullition | 119°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.09g/cm3 |
| Concentration | 0,1 M |
| Quantité | 250 mL |
| Type de solution | Solution électrolytique |
| Odeur | Pungent |
| Tension de vapeur | 16hPa |
| Afficher plus |
Safety and Handling
Product Identifier
- acide acétique glacial, saturé avec chlorure de lithum
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contient: acetic acid, lithiumchloride
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction