Learn More
Elpro Messtechnik™ LIBERO Ti1-D PDF Logger
Marque: Elpro Messtechnik™ 800012
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Enregistreur Libero• Aucun logiciel requis pour lire les résultats
• Génère automatiquement un rapport au format PDF
• Seuils d'alarme programmables
• Affichage LCD de la température, du témoin d'alarme et d'usure des piles en jours
• Programmation de l'enregistreur à l'aide du logiciel téléchargeable gratuitement sous www.pdf-logger.com, programmation sur date et heure ou mémoire tournante
• Protection des données de configuration par mot de passe
• A l'arrivée, l'enregistreur se branche sur un port USB et génère automatiquement un rapport au format Adobe PDF/A
• En option, le logiciel d'exploitation Elprolog Analyse permet d'analyser les données en détail
• Enregistreur -90 à +85°C
• Accessoires obligatoires sonde NTC avec connecteur USB
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.