Learn More
Carbolite™ Four de paillasse LHT
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
305 x 300 x 300 mm
400 x 400 x 405 mm
645 x 455 x 405 mm
Dimensions (L x l x H):
570 x 860 x 550 mm
670 x 930 x 670 mm
920 x 1060 x 650 mm
max. (métrique):
Température ambiante +60° à 400°C
Température ambiante + 60°C à 500°C
Température ambiante + 60°C à 600°C
Capacité (métrique):
30 l
60 l
120 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Températures de fonctionnement maximales de 400°C, 500°C ou 600°C
- 30Capacités de 60 et 120 L
- Régulateur PID R38
- Ventilateur de convection à usage intensif pour assurer une bonne uniformité
- Isolation à faible densité thermique pour garantir une réponse rapide et une efficacité énergétique
- Intérieur en acier inoxydable brossé résistant à la corrosion
- 2 étagères multipositions
- Convient au fonctionnement en continu
- Extérieur zingué recouvert d’un enduit époxy polyester thermolaqué, revêtement résistant à l’usure
- Options disponibles (à spécifier au moment de la commande)
- Ports d’entrée de câble
- Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
- Une gamme de commandes numériques sophistiquées, de programmateurs multi-segments et d’enregistreurs de données est disponible. Elles peuvent être équipées de communications RS232, RS485 ou Ethernet
- Fenêtre de visualisation
- Ventilateur à vitesse variable
- Socles et cadres d’empilage
- Kit de pièces de rechange de routine
- Ventilateur d’évacuation de l’air (peut altérer l’uniformité)
- Socle et étagères renforcés
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 l |
| max. (métrique) | Température ambiante + 60°C à 500°C |
| Type | High Temperature Laboratory Oven |
| Comprend | R38 PID Controller |
| Charge max. de support | 10 kg/shelf |
| Nbre d’étagères | 2 |
| Stabilité de la température | ± 0.5°C |
| Uniformité de la température | ±5.0°C at 250°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 305 x 300 x 300 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 570 x 860 x 550 mm |
| Afficher plus |