Learn More
Carbolite™ Four de paillasse LHT
Étuve de laboratoire hautes températures Étuve de paillasse LHT Carbolite™ disponible en trois tailles et trois températures maximales de fonctionnement.
Marque: Carbolite™ LHT6120-230SN+TMP-R38-301
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Températures de fonctionnement maximales de 400°C, 500°C ou 600°C
- 30Capacités de 60 et 120 L
- Régulateur PID R38
- Ventilateur de convection à usage intensif pour assurer une bonne uniformité
- Isolation à faible densité thermique pour garantir une réponse rapide et une efficacité énergétique
- Intérieur en acier inoxydable brossé résistant à la corrosion
- 2 étagères multipositions
- Convient au fonctionnement en continu
- Extérieur zingué recouvert d’un enduit époxy polyester thermolaqué, revêtement résistant à l’usure
- Options disponibles (à spécifier au moment de la commande)
- Ports d’entrée de câble
- Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
- Une gamme de commandes numériques sophistiquées, de programmateurs multi-segments et d’enregistreurs de données est disponible. Elles peuvent être équipées de communications RS232, RS485 ou Ethernet
- Fenêtre de visualisation
- Ventilateur à vitesse variable
- Socles et cadres d’empilage
- Kit de pièces de rechange de routine
- Ventilateur d’évacuation de l’air (peut altérer l’uniformité)
- Socle et étagères renforcés
Spécification
120 L | |
High Temperature Laboratory Oven | |
15 kg/shelf | |
± 0.5°C | |
645 x 455 x 405 mm | |
3000 w |
Ambient +60° to 600°C | |
R38 PID Controller | |
2 fitted, 4 accepted | |
±5.0°C at 250°C | |
920 x 1060 x 650 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carbolite™ Four de paillasse LHT > Temp. : Température ambiante de +60°C à 600°C
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu