Learn More
Carbolite™ Four de paillasse LHT
Code produit. 12039149
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
305 x 300 x 300 mm
400 x 400 x 405 mm
645 x 455 x 405 mm
Dimensions (L x l x H):
570 x 860 x 550 mm
670 x 930 x 670 mm
920 x 1060 x 650 mm
max. (métrique):
Température ambiante +60° à 400°C
Température ambiante + 60°C à 500°C
Température ambiante + 60°C à 600°C
Capacité (métrique):
30 l
60 l
120 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12039149
Marque: Carbolite™ LHT6060230SN+TMPR38301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étuve de laboratoire hautes températures Étuve de paillasse LHT Carbolite™ disponible en trois tailles et trois températures maximales de fonctionnement.
  • Températures de fonctionnement maximales de 600°C
  • Capacité 60 L
  • Régulateur PID R38
  • Ventilateur de convection à usage intensif pour assurer une bonne uniformité
  • Isolation à faible densité thermique pour garantir une réponse rapide et une efficacité énergétique
  • Intérieur en acier inoxydable brossé résistant à la corrosion
  • 2 étagères multipositions
  • Convient au fonctionnement en continu
  • Extérieur zingué recouvert d’un enduit époxy polyester thermolaqué, revêtement résistant à l’usure
  • Options disponibles (à spécifier au moment de la commande)
    • Ports d’entrée de câble
    • Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
    • Une gamme de commandes numériques sophistiquées, de programmateurs multi-segments et d’enregistreurs de données est disponible. Elles peuvent être équipées de communications RS232, RS485 ou Ethernet
    • Fenêtre de visualisation
    • Ventilateur à vitesse variable
    • Socles et cadres d’empilage
    • Kit de pièces de rechange de routine
    • Ventilateur d’évacuation de l’air (peut altérer l’uniformité)
    • Socle et étagères renforcés
Spécification
Capacité (métrique) 60 l
max. (métrique) Température ambiante + 60°C à 600°C
Type High Temperature Laboratory Oven
Comprend R38 PID Controller
Charge max. de support 15 kg/shelf
Nbre d’étagères 2 fitted, 3 accepted
Stabilité de la température ± 0.5°C
Uniformité de la température ±5.0°C at 250°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 400 x 400 x 405 mm
Dimensions (L x l x H) 670 x 930 x 670 mm
Puissance 2250 w