Learn More
Liebherr™ Congélateur de laboratoire vertical
Pour un stockage à l'état congelé sûr, précis et longue durée des produits sensibles à la température. Entièrement équipé pour les applications de laboratoire avec les options SmartMonitoring et de zonage thermique EN 60068.
Marque: Liebherr™ LGV 5010
Informations supplémentaires : Poids : 106.00000kg
Description
- Congélateur de laboratoire vertical, armoire, 1 section, 750 mm de large, capacité brute de 478 L.
- Plage de températures -9 / -35°C
- 4 x 2 tiroirs et 2 paniers. (Les bacs et les paniers ne sont pas inclus.)
- Extérieur blanc, intérieur polystyrol moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur.
- Classe climatique 7, réfrigérant R 290a, caractéristiques de raccordement 3,0 A, 230 V/50/1 ph, consommation d’énergie 1 245 kWh/a
- Roulettes de 125 mm pour faciliter le nettoyage. Roulettes avant avec frein.
- Régulateur numérique d’une précision de 0,1°C, verrouillage du clavier par mot de passe, interface RS 485 et contact d’alarme sans potentiel
- Orifice d’accès pour sonde de température externe, thermostat de sécurité additionnel
- Journal d’alarmes des 3 derniers événements avec températures min. / max., durée, etc.
- Verrou de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d’arrêt à 90°
- Charge sur étagère : 60 kg
Spécification
337 L | |
0,1°C | |
1 | |
Droite interchangeable | |
10 (2 x 4 bacs, 1 x 2 paniers) | |
60 kg | |
Contrôleur pratique avec mémoire d’alarme et de température intégrée, connexion au logiciel de surveillance externe | |
RS 485, connexion de bus série | |
Kit de conversion disponible | |
Acier blanc | |
Polystyrol blanc moulé | |
Numérique avec texte, externe | |
Blanc | |
Néant | |
7mm | |
MediLine | |
3,410 kWh/24 ans | |
220/240 V | |
125 kg |
-9°C à -35°C | |
Fermeture automatique, porte pleine, HardLine, avec poignée Slimline | |
Acier | |
Bacs transparents et paniers métalliques (non inclus) | |
5, sous-tiroirs, grille | |
Automatique | |
Serrure | |
Oui | |
R 290 | |
70 mm | |
Procédure de test EN 60068-3, ISO 17025 | |
2 avec butées à l’avant, 2 fixés à l’arrière | |
Électronique | |
LGv 5010 | |
Sonde NTC en option | |
75 x 75,1 x 184,4 cm (P x l x H) | |
3,0 A | |
50 Hz | |
114 kg |