Learn More
Liebherr™ Congélateur de laboratoire série LG
Code produit. p-8002312 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
454 L
Dimensions (L x l x H) extérieures:
75 cm × 75 cm × 172,5 cm (P × L × H)
Gamme de températures:
-15°C à -25°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12547046
Marque: Liebherr™ LG 5216
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Peut être validé conformément à la norme FD X15-140. Commandes électroniques avec alarmes d’ouverture de porte, de température et journal des alarmes.
  • Peut être validé conformément à la norme FD X15-140, conforme aux BPL.
  • Finition extérieure en acier avec revêtement blanc.
  • Port d’accès de Ø 15 mm pour sondes de température externes pour chaque compartiment.
  • Port d’accès de Ø 30 mm pour validation sur site, situé sur la paroi latérale à 1/3 de la hauteur, pour chaque compartiment
  • Commande électronique à affichage numérique avec une résolution de 0,1°C.
  • Alarmes visuelles et sonores en cas de température élevée/faible avec seuils réglables.
  • Alarme visuelle et sonore en cas de porte ouverte.
  • Contact sans tension pour la connexion au système d’alarme à distance
  • Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de température (heure, date et durée) en mémoire.
  • Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de coupure de courant (heure, date et durée) en mémoire.
  • Mémoire de température min. - max.
Spécification
Description Congélateur de laboratoire ventilé
Capacité (métrique) 454 L
Gamme de températures -15°C à -25°C
Modèle de porte Réversible
Étagères 7
Tiroirs Tiroir solide
Nbre de tiroirs 14
Certifications/Conformité CE, ISO 14001, ISO 9001
Couleur Blanc
Type de condenseur Statique
Dégivrage Manuel
Modèle LG5216
Dimensions (L x l x H) extérieures 75 cm × 75 cm × 172,5 cm (P × L × H)
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Consommation d’énergie 1.1kWh/24 hr.
Réfrigérant R600A
Poids (métrique) 99 kg