Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire modèle LFKV 3913
Code produit. 15289076 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
360 l
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15289076
Marque: Liebherr™ LFKV 3913
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces réfrigérateurs pour le stockage courant en laboratoire d’échantillons pharmaceutiques sensibles à la température.
  • Réfrigérateur en acier inoxydable
  • Porte à double vitrage avec charnières interchangeables
  • Poignée ergonomique
  • Signal d’avertissement visuel et sonore
  • Système de commande électronique
  • Affichage numérique de la température externe
Spécification
Type Réfrigérateur de laboratoire
Capacité (métrique) 360 l
Couleur White
Type de contrôle Electronic
Modèle LFKV 3913
Profondeur (métrique) extérieure 60 cm
Hauteur (métrique) extérieure 61.5 cm
Largeur (métrique) extérieure 184 cm