Learn More
Acide levulinique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10235080
Acide levulinique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10235080
250 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10235080
Marque: Thermo Scientific Acros 125142500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-76-2
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00002796
Clé InChI JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme levulinic acid, laevulinic acid, pentanoic acid, 4-oxo, levulic acid, 4-oxovaleric acid, 3-acetylpropionic acid, 4-ketovaleric acid, leva, gamma-ketovaleric acid, acetopropionic acid
CID PubChem 11579
ChEBI CHEBI:45630
Nom IUPAC Acide 4-oxopentanoïque
SMILES CC(=O)CCC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Levulinic acid
Point de fusion 33.0°C to 35.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 245.0°C to 246.0°C
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2CH2CO2H
Indice de réfraction 1.4396 to 1.4426
Quantité 250 g
Beilstein 03, 671
Fieser 01,564; 02,239; 10,230
Merck Index 15, 5526
Gravité spécifique 1.13
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether,insoluble in aliphatic hydrocarbons
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide après fusion
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0457755 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number125141000,125140010,125142500,125140050
Numéro de lotA0462749 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/05/2024 Catalog Number125140010,125141000,125142500,125140050
Numéro de lotA0451233 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2024 Catalog Number125140010,125141000,125142500,125140050
Numéro de lotA0459760 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2024 Catalog Number125140010,125141000,125142500,125140050
Numéro de lotA0457755 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2023 Catalog Number125140010,125141000,125142500,125140050
compliance-icons
Product Identifier
  • Levulinic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acide levulinique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >